Få mere at vide
Isofield™ Horizon ikke-sterile renrumsoverboots - ISO Klasse 4/5 kompatible
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178883
Skift visning
Størrelse:
Universel
Artikelnummer. Størrelse
30178883 Universel
1 options
Artikelnummer. 30178883 Leverandør Isofield™ Leverandørnr. 80760
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Horizon ikke-sterile renrumsoverboots er aseptisk foldet sammen, hvilket giver væsentlig beskyttelse til ISO Class 4/5-applikationer. Disse antistatiske, lavfnugende overboots er konstrueret med en skridsikker sål, to sæt bånd for sikker pasform og har fremragende barriereegenskaber.
  • Ikke-sterile renrumsoverstøvler
  • 50 cm knæhøjde
  • To uafgjorte for øget sikkerhed
  • Skridsikker PU-sål
  • Aseptisk foldet
Teknisk og dokumentationsmæssig overholdelse
  • COA, COC Tilgængelig til download online
  • QR-koden på kasserne muliggør øjeblikkelig dokumenthentning
  • Type PB[6]
  • Afskrækkelse over for kemikalier og modstandsdygtighed over for penetration af kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Slidstyrke EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Fleksibilitetsrevnemodstand EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Metode B
  • Trapezformet rivningsmodstand EN 14325:2004
  • Maskinretning og krydsretning EN ISO 9073-4:1997
  • Trækstyrke, krydsretning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Maskinretning EN ISO 13934-1:2013
  • Punkteringsmodstand EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Sømstyrke EN 14325:2004 [5.5]
  • Indadgående lækage af aerosoler og fine partikler ind i dragter EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Type 5)
  • Modstand mod gennemtrængning ved en væskesprøjtning (Sprøjtetest) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Type 6)
  • Permeation af væsker og gasser gennem beskyttelsestøj under betingelser med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
  • Partikelrenlighed – Helmke Trommetest: Klasse 1
  • Overfladeresistivitet ASTM D257
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale Polyethylen, Ikke-vævet polypropylenlaminat
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Lukketype Elastisk åbning
Sål Type Anti-slip
Modstand Kemikalieresistent, Tørre partikler, Væske
Produkttype Kontrollerede miljøer bootdæksler