Få mere at vide
Isofield™ Horizon ikke-steril renrumsoverall med hætte - ISO Klasse 4/5 kompatibel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178895
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
30178895 Medium Pakke med 20
30178814 Lille -
30178828 Større Pakke med 20
30178815 X-Large Pakke med 20
30178829 2X-stor -
30178839 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30178895 Leverandør Isofield™ Leverandørnr. 80020M
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Horizon ikke-sterile overtræksdragt med postkassehætte til fuldstændig hoveddækning er aseptisk foldet og testet mod kemo til ASTM F 739. Den antistatiske, lavt fnugende PPE Cat III Type 5/6 Horizon giver væsentlig beskyttelse i ISO Klasse 4/5 miljøer til alle renrumsaktiviteter.
  • Overall med innovativ postkasse-hættedesign
  • Tapet lynlåsklap, elastisk hætte, talje, håndled og ankler
  • Aseptisk foldet
  • Klasse 1 for renlighed, statisk dissipativ og testet mod kemoterapi
  • Mikroporøs polypropylen / polyethylen
  • 60 gsm, robust stof med lavt fnug
  • Fremragende lav-risiko væskespray og beskyttelse af fine partikler
Overholdelse af teknisk og dokumentation
  • COA, COC Tilgængelig til download online
  • QR-kode på kartoner giver mulighed for øjeblikkelig dokumenthentning
  • Bestået Type 5 ( EN ISO 13982-1:2004 og EN 13982-2:2004) og Type 6 (EN 13034:2005+A1:2009) test
  • Afvisning mod kemikalier og modstand mod gennemtrængning af kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Slidstyrke EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Flex-revnemodstand EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, metode B
  • Trapezformet rivemodstand EN 14325:2004
  • Maskinretning og tværretning EN ISO 9073-4:1997
  • Trækstyrke, tværretning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Maskinretning EN ISO 13934-1:2013
  • Punkteringsmodstand EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Sømstyrke EN 14325:2004 [5.5]
  • Indadgående Lækage af aerosoler og fine partikler til dragter EN ISO 13982-2:2004
  • IL 82/90 DA ISO 13982-1:2004
  • IL 8/10 (Type 5)
  • Modstandsdygtighed over for gennemtrængning af en spray af væske (Spray Test) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (type 6)
  • Permeation af væsker og gasser gennem beskyttelsesbeklædning under forhold med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
  • Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2: 2015
  • Partikel renlighed– Helmke Drum Test: Klasse 1
  • Overfladeresistivitet ASTM D257
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Åben
Manchet stil Dækket elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Vedhæftet, åben ansigt
Lukketype Lynlås
Sømtype Bundet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier, Antistatisk, Væske, Partikel
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)