Få mere at vide
Thermo Scientific™ Horisont tågetestsystemer
Artikelnummer. 11927684 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
AC-FTS
PC-FTS
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
11927684 PC-FTS Hver
11917684 AC-FTS Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11927684 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1588005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Dette system er designet til at genskabe motorkøretøjers indvendige afgasning på en rettidig, målbar og gentagelig måde ved at bruge forskellige standarder, herunder DIN, ISO og SAE.
Thermo Scientific™ Horizon tågetestsystem er designet til at genskabe bilinteriør afgasning på en rettidig, målbar og gentagelig måde ved at bruge forskellige standarder, herunder DIN, ISO og SAE.
Horizon-tågetestsystemet opfylder DIN-, ISO- og SAE-standarderne for tågetest. Fås med et udvalg af controllere, en række funktioner og en robust pumpe, der giver temperaturnøjagtighed ±0,5°C gennem hele badet, hvilket sikrer ensartede, gentagelige resultater.
  • Varmeapparater med høj kapacitet giver hurtig opvarmning til den indstillede temperatur
  • Unik pumpedyse sikrer cirkulation omkring alle seks bægerglas for at opretholde temperaturnøjagtighed
  • Integreret bobleniveau og fire justeringsfødder sikrer nem nivellering af badet
  • Forseglet ramme over badeområdet forhindrer varmeoverførselsvæskedampe i at ødelægge testresultaterne
  • Væskeniveauindikator, der er let at se, sikrer, at de korrekte væskeniveauer opretholdes under testning
  • Robust pumpedesign til ensartede temperaturer
  • Tank med stor volumen og 6 kolber muliggør samtidig testning, hvilket sparer værdifuld tid og penge
  • Brugervenlig—afløb placeret på forsiden af enheden, fyld udluftningen oven på enheden og trin-for-trin instruktionsvejledning
PC-FTS
  • Giver realtidsgrafer med temperaturramping
  • Viser flere oplysninger
  • Viser data
Bestillingsoplysninger:
Sådan fuldføres tågetestsystemet:
  • Vælg passende kølesystem
  • Vælg tilbehørssæt til den gravemetriske eller reflektometriske test
  • Vælg individuelt tilbehør
Inkluderer:
Controller, bad, 6 fods netledning
Kræver
Kølesystem (Accel 250 LC, SC100-A10 eller PC200-A28) og tilbehør (gravimetriske eller reflekterende testtilbehørssæt)
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE/WEEE/RoHS
Produkttype Horizon PC-FTS tågetestsystem
Model- PC-FTS
Havne Fjernsensor, multifunktion og USB
Programmerbarhed Rampeprogrammering
Temperaturområde (metrisk) 13°C til 200°C
garanti 2 år