Få mere at vide
Thermo Scientific™ Horisont tågetestsystemer
Artikelnummer. 11917684 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
AC-FTS
PC-FTS
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
11917684 AC-FTS Hver
11927684 PC-FTS Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11917684 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1568005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77265.00 DKK
    74609.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 2655.39 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette system er designet til at genskabe motorkøretøjers indvendige afgasning på en rettidig, målbar og gentagelig måde ved at bruge forskellige standarder, herunder DIN, ISO og SAE.
Thermo Scientific™ Horizon tågetestsystem er designet til at genskabe bilinteriør afgasning på en rettidig, målbar og gentagelig måde ved at bruge forskellige standarder, herunder DIN, ISO og SAE.
Horizon-tågetestsystemet opfylder DIN-, ISO- og SAE-standarderne for tågetest. Fås med et udvalg af controllere, en række funktioner og en robust pumpe, der giver temperaturnøjagtighed ±0,5°C gennem hele badet, hvilket sikrer ensartede, gentagelige resultater.
  • Varmeapparater med høj kapacitet giver hurtig opvarmning til den indstillede temperatur
  • Unik pumpedyse sikrer cirkulation omkring alle seks bægerglas for at opretholde temperaturnøjagtighed
  • Integreret bobleniveau og fire justeringsfødder sikrer nem nivellering af badet
  • Forseglet ramme over badeområdet forhindrer varmeoverførselsvæskedampe i at ødelægge testresultaterne
  • Væskeniveauindikator, der er let at se, sikrer, at de korrekte væskeniveauer opretholdes under testning
  • Robust pumpedesign til ensartede temperaturer
  • Tank med stor volumen og 6 kolber muliggør samtidig testning, hvilket sparer værdifuld tid og penge
  • Brugervenlig—afløb placeret på forsiden af enheden, fyld udluftningen oven på enheden og trin-for-trin instruktionsvejledning
PC-FTS
  • Giver realtidsgrafer med temperaturramping
  • Viser flere oplysninger
  • Viser data
Bestillingsoplysninger:
Sådan fuldføres tågetestsystemet:
  • Vælg passende kølesystem
  • Vælg tilbehørssæt til den gravemetriske eller reflektometriske test
  • Vælg individuelt tilbehør
Inkluderer:
Controller, bad, 6 fods netledning
Kræver
Kølesystem (Accel 250 LC, SC100-A10 eller PC200-A28) og tilbehør (gravimetriske eller reflekterende testtilbehørssæt)
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE/WEE/RoHS
Vise Lyst LED-display
Produkttype Horizon AC-FTS tågetestsystem
Tastatur N/A
Sprog 3
Model- AC-FTS
Pumpetype Kraft/sug