Beskrivelse
Designet til at komplementere flerfarve flowcytometri eksperimenter, der anvender to eller flere forskellige farvningsreagenser konjugeret med BD Horizon Brilliant fluorescerende polymerfarvestoffer
Fluorescerende farvestofinteraktioner kan forårsage farvningsartefakter, som kan påvirke datafortolkningen
For optimale og reproducerbare resultater, BD Horizon Brilliant Pletbuffer bør bruges når som helst to eller flere BD Horizon Brilliant farvestoffer anvendes i samme forsøg
Når du kun bruger én BD Horizon Brilliant reagens i et eksperiment, er Brilliant Stain Buffer ikke nødvendig
De BD Horizon Brilliant Stain Buffer er kompatibel med brugen af andre fluorescerende farvningsreagenser konjugeret med traditionelle fluorochromer, såsom fluorescein, phycoerythrin eller Alexa Fluor™ farvestoffer.
- Volumen pr. test: 50 μL/test
- 1000 tests
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Til brug med (applikation) | Immunfluorescens |
| Format | Væske |
| Mængde | 1000 tests |