Få mere at vide
Hordenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hordenin (free base) |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 165.1154 |