Få mere at vide
Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30052010
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052010 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052010 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1275.490025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride)
CAS 6027-23-2
Analyt- eller komponentnavne Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H15 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Hordenine Hydrochloride, 4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-[2-(dimethylamino)ethyl]phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 201.69
Mængde 25 mg
Formel vægt 201.092 g/mol