Få mere at vide
Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride) |
| CAS | 6027-23-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H15 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Hordenine Hydrochloride, 4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[2-(dimethylamino)ethyl]phenol;hydrochloride |
| Vis mere |