Få mere at vide
Hordenine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hordenine-d6 |
| CAS | 1346598-66-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10H9D6NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Hordenine D6 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCc1ccc(O)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.27 |
| Formel vægt | 171.153 |
| Vis mere |