Få mere at vide
Medicom™ Hopen™ Visitor Gown
Artikelnummer. 16534101 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
White
Artikelnummer.
16534101 White
1 options
Artikelnummer. 16534101 Leverandør Medicom™ Leverandørnr. 50.001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    864.00 DKK
    780.17 DKK / Pakke med 200
    Spare 83.83 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Medicom™ Hopen™ Visitor Gown Category I PPE, made especially for visitors
  • Offers adequate protection that is similar to standard aprons
  • Single use, polyethylene gown is economical
  • Available in one size
Tekniske data
Til brug med (applikation) Category I Personal Protective Equipment
Køn Unisex
Antal lommer None
Produkttype Visitor Gown
Farve White
Lukketype Snaps
Engangs Single-use, Yes
Sterilitet Non-sterile
Krave type Hooded
Ærmestil Long Sleeve
Inkluderer Hood
Autoklaverbar Not Autoclavable
Emballagetype Visitor Gown