Få mere at vide
Medicom™ Hopen™ Polypropylen-overalls
Artikelnummer. 17790099 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hals stil:
Halsbånd
Hætte
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Hals stil Størrelse
17790099 Blå Hætte Medium
17730109 Blå Halsbånd 3X-Large
17700109 Blå Hætte Større
17710109 Blå Hætte X-Large
17720109 Blå Hætte 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17790099 Leverandør Medicom™ Leverandørnr. 40.201BM/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    538.89 DKK
    356.76 DKK / Pakke med 25
    Spare 182.13 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Medicom™ Hopen™ Polypropylen-overalls fås i krave- eller hætte-varianter
  • Hygiejne Classic polypropylen overalls beskytter arbejdsmiljøet mod partikler, der kommer fra operatørens krop
  • Beskytter operatøren mod risici ved forurening relateret til deres formål
  • Polypropylenstof er let og åndbart
  • Elastik ved manchetter, talje og ankler
  • Individuelt pakket til kontrolleret hygiejne og distribution
  • Kategori 1 Personligt Beskyttelsesudstyr
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke-steril
Certificeringer/compliance Fremstillet under et ISO 9001 Certified Quality System
Latex fri Nej
Antal lommer Ingen
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer
Vægt (metrisk) 40 g/m 2
Mængde 25/Pk.