Beskrivelse
- Hygiejne Classic polypropylen overalls beskytter arbejdsmiljøet mod partikler, der kommer fra operatørens krop
- Beskytter operatøren mod risici ved forurening relateret til deres formål
- Polypropylenstof er let og åndbart
- Elastik ved manchetter, talje og ankler
- Individuelt pakket til kontrolleret hygiejne og distribution
- Kategori 1 Personligt Beskyttelsesudstyr
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Halsbånd |
| Vis mere |