Få mere at vide
Medicom™ Hopen™ Hygiejnekjole uden lomme
Artikelnummer. 17790109 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Rød
Størrelse:
X-Large
2X-stor
3X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Størrelse
17790109 Rød X-Large
17700119 Rød 2X-stor
17710119 Rød 3X-Large
16564051 Hvid 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17790109 Leverandør Medicom™ Leverandørnr. 40.301R/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.00 DKK
    376.44 DKK / Pakke med 50
    Spare 40.56 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown fås i tre forskellige farver
  • Den lommeløse hygiejnekjole beskytter arbejdsmiljøet mod partikler, der kommer fra operatørens krop
  • Giver brugeren mulighed for at blive beskyttet mod risici for tilsmudsning i forbindelse med den aktivitet, der udføres
  • Behageligt og let polypropylenstof er ekstremt åndbart
  • Kravemodel uden klap og elastik ved håndled
Tekniske data
Størrelse X-Large
Konstruktion Fremstillet i Kina
Til brug med (applikation) Kategori 1 personligt beskyttelsesudstyr
Køn Unisex
Antal lommer Ingen
Emballagetype Individuel, Taske
Produkttype Hygiejne kjole
Materiale Polypropylen
Farve Rød
Lukketype Trykknapper
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Manchet stil Elastik
Sømtype Syet
Certificeringer/compliance Fremstillet under en ISO 9001 Certificeret Kvalitetssystem