Beskrivelse
- Kappen beskytter operatøren samt følsomme produkter/processer, der kan blive forurenet i en beskyttet atmosfære
- Beskytter brugeren mod radioaktive partikler og infektionsagenser
- Reducerer risikoen for snavs relateret til brugerens aktivitet
- Behageligt og let, polypropylenstof er åndbart, men samtidig holdbart
- Farvevariationen muliggør identifikation via farvekoder
- To lommer: en på brystet og en på underlåret
- Individuelt pakket til kontrolleret hygiejne og distribution
- Lommer placeret øverst til venstre og nederst til højre på kappen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hygiene Gown |
| Størrelse | 2X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylene |
| Farve | White |
| Lukketype | Press Studs |
| Manchet stil | Elastic |
| Engangs | Single-use |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Modstand | Radioactive Particles, Infectious Agents |
| Vis mere |