Beskrivelse
- Kjolen beskytter operatøren såvel som følsomme produkter/processer, der kan blive forurenet i en beskyttet atmosfære
- Beskytter brugeren mod radioaktive partikler og smitsomme stoffer
- Reducerer risikoen for tilsmudsning relateret til brugerens aktivitet
- Behageligt og let polypropylenstof er åndbart, men alligevel holdbart
- Forskellige farver giver mulighed for identifikation med farvekoder
- To lommer: en på brystet og en på underlåret
- Individuelt pakket til kontrolleret hygiejne og distribution
- Lommer placeret øverst til venstre og nederst til højre på kjolen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hygiejnekittel |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Trykknapper |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Modstand | Infektionsagenter |
| Vis mere |