Beskrivelse
- Sikrer underarmsbeskyttelse mod snavs
- Blød og let
- Foret med polyethylenfilm for bedre tætning, hvilket gør ærmerne hydrofobe
- Reducerer frigivelsen af fibre
- Velegnet til beskyttede miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Elastiske ender |
| Sømtype | Sømløst |
| Tykkelse | 10μ m |
| Længde (engelsk) | 19,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 50 cm |
| Vis mere |