missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hopantenate Calcium, TRC

Artikelnummer. 30011389
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30011389 1 mg -
30009267 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH6695651MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17097-76-6
Molekylær formel 2(C20H19NO5) • Ca
Molekylvægt (g/mol) 504.59
Synonym Calcium bis[4-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]butanoate], Calcium hopantenate, Calcium hopantenate anhydrous
IUPAC navn calcium;4-[[rac-(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-butanoyl]amino]butanoate
SMIL [Ca+2].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCC(=O)[O-].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCC(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hopantenate calcium salt
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/2C10H19NO5.Ca.H2O/c2*1-10(2,6-12)8(15)9(16)11-5-3-4-7(13)14;;/h2*8,12,15H,3-6H2,1-2H3,(H,11,16)(H,13,14);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*8-;;/m00../s1
Mængde 1 mg
Formel vægt 504.1996
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.