Få mere at vide
Honokiol, TRC
Artikelnummer. 30407456
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407456 10 mg
30390316 25 mg
30395663 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407456 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH66956010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35354-74-6
Molekylær formel C18 H18 O2
Molekylvægt (g/mol) 266.33
Synonym 3',5-Di-2-propen-1-yl-[1,1'-biphenyl]-2,4'-diol, [1,1'-Biphenyl]-2,4'-diol, 3',5-di-2-propenyl- (9CI), 3',5-Diallyl-2,4'-biphenyldiol, Honokiol, NSC 293100
IUPAC navn 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
SMIL Oc1ccc(cc1CC=C)c2cc(CC=C)ccc2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Honokiol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Formel vægt 266.1307