Få mere at vide
ThermoSafe Dry Ice Storage Chest, Tabletop
Artikelnummer. 11805192 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
22 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11805192
Brand: ThermoSafe 0371900
The Tabletop Dry Ice Storage Chest holds up to 50 lb. of dry ice.
Cole-Parmer Honigberg Polyethylene Ice Storage Chest, Capacity: 22 L, Dimensions: 11.5 x 9.75 x 9.25in., Height: 9.25 in., Length: 11.5 in., Quantity: 1 Each, Width: 9.75 in.
  • Tabletop chest has dry ice sublimation rate less than 2.5 lb. per day at full 50 lb. capacity.
  • Chest is constructed from rugged polyethylene; molded bottom won't scratch tabletop.
Tekniske data
Højde (metrisk) 235 mm
Højde (engelsk) 9,25 tommer.
Længde (metrisk) 292.1 mm
Længde (engelsk) 11,5 tommer.
Bredde (engelsk) 9,75 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 11.5 x 9.75 x 9.25 in.
Kapacitet (engelsk) 5,8 gal.
Kapacitet (metrisk) nyttelast 22.7 kg
Materiale Polyethylen
Type Chest Cooler
Mængde 1 stk.
Farve Grå
Kapacitet (metrisk) 22 l