Få mere at vide
ThermoSafe Tøris opbevaring isoleret feltbærer, 1 cu. ft.
Artikelnummer. 11895182 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
28,3 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11895182 28,3 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11895182 Leverandør ThermoSafe Leverandørnr. 0372020
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Dry Ice Storage Isoleret Field Carrier har et håndtag til nem transport og en 1 cu. ft. kapacitet.
  • Isoleret feltbærer har en effektiv, 2-1/4'' tyk polyurethanskumisoleringskerne og robust, dobbeltvægget polyethylenkonstruktion.
  • Inkluderer bærehåndtag, hængslet låg og justerbare låse.
Tekniske data
Højde (metrisk) 273 mm
Højde (engelsk) 10,75 tommer.
Længde (metrisk) 421.6 mm
Længde (engelsk) 16,6 tommer.
Bredde (metrisk) 260.35 mm
Bredde (engelsk) 10,25''.
Dimensioner (L x B x H) 16,6 x 10,25 x 10,75 tommer.
Kapacitet (engelsk) 1 cu. ft.
Materiale Polyethylen
Produkttype Isoleret tørisbærer
Mængde 1 stk.
Kapacitet (metrisk) 28,3 l