Få mere at vide
Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Kompakt isoleret afsender
Artikelnummer. p-8004074 Shop alle Cole-Parmer produkter
Dimensioner (L x B x H):
6 x 6 x 6 tommer.
8 x 8 x 11 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11756028
Brand: Cole-Parmer™ 0373020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg mellem en række størrelser for at imødekomme dine kølebehov med disse kompakte, isolerede afsendere. Cole Parmer™ ThermoSafe™ Kompakt isolerede afsendere er ideelle til forsendelse af ikke-farlige materialer.
  • Kompakte afsendere har et cylindrisk indre til at holde rør, hætteglas og andre småting
  • Tilføj så mange isposer, som du har brug for
  • Kun til ikke-farlige materialer
Tekniske data
Højde (engelsk) 6 tommer
Længde (engelsk) 6 tommer
Bredde (engelsk) 6 tommer
Dimensioner (L x B x H) 6 x 6 x 6 tommer.
Diameter (engelsk) 3 tommer
Type Kompakt isoleret afsender
Mængde 1 hver