Få mere at vide
Cole-Parmer™ Dewar-glasflaske i laboratoriekvalitet, ventileret polyethylenprop
Artikelnummer. 11760749 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
350 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11760749 350 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11760749 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0376610
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Meget effektiv Dewar-glasflaske i laboratoriekvalitet har lav varmeledningsevne og højt vakuum.
  • Udglødet borosilikatglas reducerer risikoen for kolbeimplosion.
  • Vægtet base reducerer spild.
  • Elastisk plastnetbeklædning dæmper kolben og sikrer et fast greb.
  • Ventileret polyethylenprop (medfølger) minimerer fordampning.
Tekniske data
Type låg låg Udluftet
Dybde (metrisk) Indvendig 124 mm
Diameter (engelsk) Ydre 3,4 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 86 mm
Til brug med (applikation) Kryogen opbevaring og andre processer, der kræver en ekstrem lav temperatur
Højde (engelsk) 6,2 tommer.
Højde (metrisk) 157 mm
Inkluderer Ventileret polyethylenprop
Kapacitet (metrisk) 350 ml
Dybde (metrisk) interiør 124 mm
Diameter (engelsk) Indre 2,8''
Diameter (metrisk) Indvendig 71 mm
Materiale Borosilikatglas, polyethylen