Få mere at vide
Brady™ Honeywell Xenon 1950G HD håndholdt scanner
Artikelnummer. 17148654 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tilslutningstype:
USB
Artikelnummer. Tilslutningstype
17148654 USB
1 options
Artikelnummer. 17148654 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 306800
På lager
Xenon 1950G HD-scanneren leverer overlegen stregkodescanning og digital billedoptagelse.
  • Scanneren inkorporerer en revolutionerende afkodningsarkitektur og en brugerdefineret sensor, der muliggør udvidet dybdeskarphed, hurtigere læsning og forbedret scanningsydelse på stregkoder af dårlig kvalitet
  • Fra lineære stregkoder med høj tæthed til 2D-stregkoder fundet direkte på skærmen på en mobil enhed, 1950G HD-scanneren afkoder stort set alle stregkoder med lethed
Tekniske data
Oversigt Høj tæthed Imager Sensor
Tilslutningstype USB
Strømforsyning 500 mA (ved 5 V DC)
Alternativt varenummer XENON 1950GHD