Få mere at vide
Honeywell™ Optifit Fuld ansigtsmaske
Artikelnummer. 11896950
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11896950 1 stk. Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11896950 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1715011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1937.25 DKK
    1010.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 926.82 DKK
    47% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Effektiv åndedrætsværn i en helmaske. Honeywell™ Optifit Full Face Mask tilbyder dedikeret åndedrætsbeskyttelse afhængigt af den beholdertype, der er samlet til den.
  • Genanvendelig APR med åndedrætsværn dikteret af den valgte beholdertype.
  • For optimal beskyttelse, Sperian™ Aluminiumsbeholdere el Sperian™ Plastbeholdere anbefales.
  • Bemærk: Kan kun bruges i tilstrækkeligt ventilerede lokaler, hvor atmosfæren indeholder et minimum iltvolumen på 17%.
  • U-formet silikone nederdel.
  • Fuld linse med optimal side- og nedadsyn.
  • Frit valg af filter
  • Nem pleje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patrontype Filter
Certificeringer/compliance EC Kategori PPE: 3, Kvalitetssikring: ISO 9001/2000, EF-certificeringsnummer: 0070-003-079-01-02-0009 - Ekst. 01-10-03, EF-attestnummer 0070-003-079-01-02-0009 - Ekst. 01-10-03, overensstemmelseserklæring: INRS-1715011, EN 136
Produkttype Optifit Fuld ansigtsmaske
Størrelse Medium
Ansigtsstykke type Optifit
Til brug med (applikation) Til industribrug
Inkluderer Silikoneskørt/dobbelt filter/membran
Mængde 1 stk.