Få mere at vide
Brady™ Honeywell Voyager 1470G 2D håndholdt scanner
Artikelnummer. 16844163 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tilslutningstype:
USB
Artikelnummer. Tilslutningstype
16844163 USB
1 options
Artikelnummer. 16844163 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 306804
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Voyager 1470g2D er optimeret til hurtig scanning af lineære stregkoder, herunder dårligt udskrevne og beskadigede koder, og sætter virksomheder i stand til at minimere manuel dataindtastning, hvilket fører til øget produktivitet og reduktion af fejl.
  • Gør det muligt for virksomheder at minimere manuel dataindtastning, hvilket fører til øget produktivitet og reduktion af fejl
Tekniske data
Oversigt Imager Sensor
Tilslutningstype USB
Strømforsyning 400 mA (ved 5 V DC)
Alternativt varenummer VOYAGER 1470G2D