Få mere at vide
Honeywell™ Valuair halvmaske luftrensende åndedrætsværn (APR)
Artikelnummer. 12642653
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12642653 Større Hver
12632653 Medium Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Kun til brug med certificerede T-Series patroner (standarder: EN 141, EN 143). Iltkoncentrationen skal være over 17 %.
Artikelnummer. 12642653 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1001574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.52 DKK
    196.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 110.75 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kun til brug med certificerede T-Series patroner (standarder: EN 141, EN 143). Iltkoncentrationen skal være over 17 %.
Valuair Half-Mask APR har et elastomer ansigtsstykke med bløde, afrundede kanter og en lavprofil næsestykke for lav åndedrætsmodstand og kompatibilitet med briller. Dobbeltfilteret bruger et ''klik-tilpasning''-system, og firepunktsselen giver sikker positionering.
  • Materiale (ansigtsstykke): Termoplastisk elastomer
  • Seletype: Firepunktssele
  • Filtertype: Dobbelt filtersystem med kliktilslutning
  • Patrontype: P3 støvfilter, A1 gasfilter, A1P3 kombineret filter, A2 gasfilter, A2P3 kombineret filter, ABE1 gasfilter, ABE1P3 kombineret filter, ABEK1 gasfilter, ABEK1P3 kombineret filter, K1 gasfilter, K1P3 kombineret filter
  • Brug med: Byggeri, Mekanik, Maskinering, Maling, Husdyr og Havebrug
  • Standarder/overholdelse: EN 140, PPE Cat III, ISO 9001/2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001/2000
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE kat. III
Certificeringer (EN) EN 140
Farve Marineblå
Design Type Lav profil
Engangs Genanvendelig
Filtertype Dobbelt filtersystem med klik-tilpasning
Materiale Termoplastisk elastomer
Produkttype Halvmaske luftrensende åndedrætsværn (APR)
Størrelse Større
Ansigtsstykke materiale Termoplastisk elastomer
Til brug med (applikation) Byggeri, maskinteknik, maskinbearbejdning, maling, husdyrbrug og gartneri
Til brug med (udstyr) P3 støvfilter, A1 gasfilter, A1P3 kombineret filter, A2 gasfilter, A2P3 kombineret filter, ABE1 gasfilter, ABE1P3 kombineret filter, ABEK1 gasfilter, ABEK1P3 kombineret filter, K1 gasfilter, K1P3 kombineret filter
Selestil Firepunktssele
Mængde 1 stk.