Få mere at vide
Honeywell™ Valuair halvmaske luftrensende åndedrætsværn (APR)
Description
- Materiale (ansigtsstykke): Termoplastisk elastomer
- Seletype: Firepunktssele
- Filtertype: Dobbelt filtersystem med kliktilslutning
- Patrontype: P3 støvfilter, A1 gasfilter, A1P3 kombineret filter, A2 gasfilter, A2P3 kombineret filter, ABE1 gasfilter, ABE1P3 kombineret filter, ABEK1 gasfilter, ABEK1P3 kombineret filter, K1 gasfilter, K1P3 kombineret filter
- Brug med: Byggeri, Mekanik, Maskinering, Maling, Husdyr og Havebrug
- Standarder/overholdelse: EN 140, PPE Cat III, ISO 9001/2000
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 9001/2000 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE kat. III |
| Certificeringer (EN) | EN 140 |
| Farve | Marineblå |
| Design Type | Lav profil |
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | Dobbelt filtersystem med klik-tilpasning |
| Materiale | Termoplastisk elastomer |
| Produkttype | Halvmaske luftrensende åndedrætsværn (APR) |
| Størrelse | Medium |
| Show More |