Få mere at vide
Honeywell™ V-Maxx Sikkerhedsbriller
:
Klar FogBan Linse
Beskrivelse
- Elegant wrap-around styling til en 180° , klart synsfelt
- Justerbar elastik eller neopren pandebånd
- Peel-off beskyttelsesbriller fås til at forlænge linsernes levetid
- Anbefales til kemi-, bygge-, fremstillings- og svejseindustrien
- Beskytter mod farer såsom slid, luftbårne partikler, biofarer og kemikalier, blandt mange andre
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Industri Automotive og delefabrikant Bygge- og anlægsvirksomhed Fødevareindustri Industriel rengøring Laboratorievedligeholdelse |
| Ramme farve | Klar |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Materiale | Plast |