Få mere at vide
Honeywell™ Txl Pionner S3 sko
Artikelnummer. 11817040
Skift visning
Størrelse:
39
40
46
47
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11817040 40 Hver
12665803 39 Hver
12685803 47 Hver
12675803 46 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11817040 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 624441140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1024.80 DKK
    735.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 289.46 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011, SRC Certificeret
Til brug med (applikation) Til professionel brug som industri, grønne områder, logistik
Liner materiale Tekstil
Materiale Læder
Størrelse 40
Sål funktioner Fuld, ergonomisk, udtagelig og udskiftelig indersål, FLEXIUM™ komposit punkteringssikker mellemsål
Sål materiale Dobbeltdensitet polyurethan
Tå materiale Freelium Ikke-metallisk
Modstandsdygtig overfor Hydrocarbure, sål varmebestandig op til °120 C, meget god slidstyrke
Vandtæt Ja
Produkttype Sko