Få mere at vide
Honeywell™ Supervizor ansigtsskærme
Artikelnummer. p-8001516
Model-:
SV9AC
SV9PC
Oversigt:
200 mm Klar Acetat Visir
230 mm Clear Polycarbonate Visor
Pandebeskytter med skralde pandebånd
Linse materiale:
Acetat
Polycarbonat
Polycarbonate
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11836990
Brand: Honeywell™ 1002307
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robust, kraftig, hjelmmonteret ansigtsskærmserie med kompatibilitet med høreværn. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Face Shields har et bredt udvalg af visirer, der kan skræddersyes til den specifikke fare/anvendelse.
  • Anbefales til brug i blandt andet den kemiske industri og skovbrugsindustrien
  • Beskytter mod farer såsom slid, luftbårne partikler, biofarer, kemikalier, gasser, dampe og røg
  • Maksimal beskyttelse, der tillader fuld ubegrænset hovedbevægelse
  • Krøllet visir eliminerer huller, og visirprofilen følger ansigtets konturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166 1F
Bredde (metrisk) 200 mm
Oversigt 200 mm Klar Acetat Visir
Produkttype Supervisor Faceshield
Model- SV9AC
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Acetat