Få mere at vide
Honeywell™ Supervizor ansigtsskærme
Artikelnummer. 15670324
Skift visning
Oversigt:
200 mm Klar Acetat Visir
230 mm klar polycarbonatvisir
Pandebeskytter med skralde pandebånd
Linse materiale:
Acetat
Polycarbonat
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Model-:
SV9AC
SV9PC
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Linse materiale Pakningsstørrelse Model-
15670324 Pandebeskytter med skralde pandebånd Polycarbonat Pakke med 10 -
11836990 200 mm Klar Acetat Visir Acetat Hver SV9AC
11826990 230 mm klar polycarbonatvisir Polycarbonat Hver SV9PC
11816990 Pandebeskytter med skralde pandebånd Polycarbonat Hver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15670324 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1002297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2488.50 DKK
    2173.31 DKK / Pakke med 10
    Spare 315.19 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Robust, kraftig, hjelmmonteret ansigtsskærmserie med kompatibilitet med høreværn. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Face Shields har et bredt udvalg af visirer, der kan skræddersyes til den specifikke fare/anvendelse.
  • Anbefales til brug i blandt andet den kemiske industri og skovbrugsindustrien
  • Beskytter mod farer såsom slid, luftbårne partikler, biofarer, kemikalier, gasser, dampe og røg
  • Maksimal beskyttelse, der tillader fuld ubegrænset hovedbevægelse
  • Krøllet visir eliminerer huller, og visirprofilen følger ansigtets konturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Pandebeskytter med skralde pandebånd
Produkttype Supervizor Faceshield
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Polycarbonat