Få mere at vide
Honeywell™ Supervizor ansigtsskærme
Artikelnummer. 11836990
Skift visning
Model-:
SV9AC
SV9PC
Oversigt:
200 mm Klar Acetat Visir
230 mm klar polycarbonatvisir
Pandebeskytter med skralde pandebånd
Linse materiale:
Acetat
Polycarbonat
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Oversigt Linse materiale Pakningsstørrelse
11836990 SV9AC 200 mm Klar Acetat Visir Acetat Hver
11826990 SV9PC 230 mm klar polycarbonatvisir Polycarbonat Hver
11816990 - Pandebeskytter med skralde pandebånd Polycarbonat Hver
15670324 - Pandebeskytter med skralde pandebånd Polycarbonat Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11836990 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1002307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.73 DKK
    108.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 39.97 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Robust, kraftig, hjelmmonteret ansigtsskærmserie med kompatibilitet med høreværn. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Face Shields har et bredt udvalg af visirer, der kan skræddersyes til den specifikke fare/anvendelse.
  • Anbefales til brug i blandt andet den kemiske industri og skovbrugsindustrien
  • Beskytter mod farer såsom slid, luftbårne partikler, biofarer, kemikalier, gasser, dampe og røg
  • Maksimal beskyttelse, der tillader fuld ubegrænset hovedbevægelse
  • Krøllet visir eliminerer huller, og visirprofilen følger ansigtets konturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166 1F
Bredde (metrisk) 200 mm
Oversigt 200 mm Klar Acetat Visir
Produkttype Supervisor Faceshield
Model- SV9AC
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Acetat