Få mere at vide
Honeywell™ Supervizor ansigtsskærme
Artikelnummer. 11826990
Skift visning
Model-:
SV9AC
SV9PC
Oversigt:
200 mm Klar Acetat Visir
230 mm klar polycarbonatvisir
Pandebeskytter med skralde pandebånd
Linse materiale:
Acetat
Polycarbonat
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Oversigt Linse materiale Pakningsstørrelse
11826990 SV9PC 230 mm klar polycarbonatvisir Polycarbonat Hver
11836990 SV9AC 200 mm Klar Acetat Visir Acetat Hver
11816990 - Pandebeskytter med skralde pandebånd Polycarbonat Hver
15670324 - Pandebeskytter med skralde pandebånd Polycarbonat Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11826990 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1002312
Antal Pris
1 99.34 DKK / Pakke med 1
10 99.22 DKK / Pakke med 1
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Robust, kraftig, hjelmmonteret ansigtsskærmserie med kompatibilitet med høreværn. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Face Shields har et bredt udvalg af visirer, der kan skræddersyes til den specifikke fare/anvendelse.
  • Anbefales til brug i blandt andet kemiske og skovbrugsindustrier
  • Beskytter mod farer som slid, luftbårne partikler, biohazarder, kemikalier, gasser, dampe og røg
  • Maksimal beskyttelse, der tillader fuld ubegrænset hovedbevægelse
  • Foldet visir fjerner sprækker, og visirprofilen følger ansigtets konturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166 1B, EC 0100, EC 0086
Bredde (metrisk) 230 mm
Oversigt 230 mm klar polycarbonatvisir
Produkttype Supervizor Ansigtsskjold
Model- SV9PC
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Polycarbonat