Få mere at vide
Honeywell™ Supervizor ansigtsskærme
Artikelnummer. 11816990
Oversigt:
200 mm Klar Acetat Visir
230 mm Clear Polycarbonate Visor
Pandebeskytter med skralde pandebånd
Linse materiale:
Acetat
Polycarbonat
Polycarbonate
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Model-:
SV9AC
SV9PC
Artikelnummer. 11816990
Brand: Honeywell™ 1002297
Robust, kraftig, hjelmmonteret ansigtsskærmserie med kompatibilitet med høreværn. Sperian™ Honeywell™ Supervizor Face Shields har et bredt udvalg af visirer, der kan skræddersyes til den specifikke fare/anvendelse.
  • Anbefales til brug i blandt andet den kemiske industri og skovbrugsindustrien
  • Beskytter mod farer såsom slid, luftbårne partikler, biofarer, kemikalier, gasser, dampe og røg
  • Maksimal beskyttelse, der tillader fuld ubegrænset hovedbevægelse
  • Krøllet visir eliminerer huller, og visirprofilen følger ansigtets konturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pandebeskytter med skralde pandebånd
Produkttype Supervizor Faceshield
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Polycarbonat