Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Polysafe Safety Glasses
:
Honeywell™ Polysafe Safety Glasses; Frame Color: Clear
Beskrivelse
- Provide 99% UV protection
- Can be worn over prescription spectacles
- High quality PC lenses enable undistorted vision
- Single-piece PC lens with integrated side parts
- Perforated side-frame enables the fastening of a safety strap
- Weight 40 g
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (udstyr) | Can be worn over prescription spectacles |
| Ramme farve | Klar |
| nr. pr. pakke | 10 Pk. |
| Vægt (metrisk) | 40 g |
| Materiale | Polycarbonat |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| UV beskyttelse | UV400 |