Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ POLYSAFE™ Klare ucoatede sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 11807191
Ramme farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11807191
Brand: Sperian™ 1002550
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til generel brug og beskyttelse mod stød op til 45m/s. Sperian™ Honeywell™ POLYSAFE™ Klare, ubelagte sikkerhedsbriller passer behageligt over receptpligtige briller.
  • God til mekanisk arbejde, der involverer slibning, drejning og fræsning
  • Wraparound briller for klart og forvrængningsfrit syn
  • Indirekte ventilationsåbninger hjælper med at forhindre dug
  • Perforerede stænger for at tillade tilføjelse af en sikkerhedssnor
  • Giver 99,9% UV-beskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166 1F, EN 170 og 2-1.2
Linsefarve Klar
Produkttype Øjen- og ansigtsbeskyttelsesbriller
Til brug med (applikation) Passer til overordnede briller, Generel brug og beskyttelse mod stød (45m/s), Mekanisk arbejde: Slibning, drejning, fræsning
Ramme farve Klar
nr. pr. pakke 10/Pk.
Linse materiale Polycarbonat