Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ ARATHERMA FIT™ Termiske beskyttelseshandsker
Artikelnummer. 11887040
Skift visning
Størrelse:
9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11887040 9 Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11887040 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 223208609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.59 DKK
    216.06 DKK / Pakke med 2
    Spare 739.53 DKK
    77% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Til håndtering af varme, skarpe genstande i en tør atmosfære. Sperian™ Honeywell™ ARATHERMA FIT™ Termiske beskyttelseshandsker giver maksimal komfort og ekstra robusthed.
  • Kevlar™ -foret handske med bomuld er behagelig at røre ved
  • Foret forbedrer handskens mekaniske ydeevne, mens det absorberer sved
  • Ambidekstrøs og dermed mere omkostningseffektiv
  • Handskens relative tykkelse (måler 7) gør den i stand til at absorbere stød, hvilket gør den velegnet til håndtering af tunge genstande
  • Kevlar fiber giver god modstand mod snit og beskytter mod termiske farer
  • Længden af det strikkede håndled giver underarmsbeskyttelse
  • Giver beskyttelse til niveau 2 varmeeksponering, som er effektiv op til 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF 0075/797/162/06/08/0191
Klassifikation CE-KATEGORI II
Belægningsmateriale Dupont™ Kevlar™ aramidfibre
Bedømmelse af skæremodstand 5
Hånd Ambidekstrøs
Produkttype Handsker
Størrelse 9
Temperatur (metrisk) Maks Effektiv op til 250 °C
Liner materiale Bomuld
Mængde 1 hver
Modstandsdygtig overfor Varme, niveau 2 beskyttelse
Længde (metrisk) 300 mm