Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ OP-TEMA™ Klar FogBan™ Sikkerhedsbriller
Beskrivelse
- Letvægts objektiv med fuld visning
- Indbygget formstøbt pandebånd
- Blødt, justerbart næsestykke
- Justerbar stængelængde og linsevinkel
- Slidbestandig polycarbonat linse
- Udbryder Flexicord™ holder medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | I overensstemmelse med EN 166 1F EN 170 og 2-1.2 |
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Øjen- og ansigtsbeskyttelsesbriller |
| Til brug med (applikation) | Generel brug og beskyttelse mod stød (45m/s) Mekanisk arbejde: Slibning, drejning, fræsning, Beskyttelse mod dug Beskyttelse mod elektriske lysbuer (100% UV-filtrering) |
| Ramme farve | Sort |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Nylon |