Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Laser Lite engangs ørepropper uden ledning
Artikelnummer. 11846940
Skift visning
Form: T-form
Artikelnummer.
11846940 Form: T-form
1 options
Artikelnummer. 11846940 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 3301105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00 DKK
    330.03 DKK / 200 par
    Spare 404.97 DKK
    55% Slukket
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør beskyttelse sjov og meget synlig. Sperian™ Honeywell™ Laser Lite Single-Use ørepropper uden ledning er lavet af selvjusterende polyurethanskum, som passer til stort set enhver bærer.
  • Levende farver
  • Kontureret t-form hjælper med nem indsættelse og fjernelse fra øregangen
  • Komfortabelt langtidsbrug
  • Ideel til procesindustrier med lave tolerancer for emballageaffald
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Magenta, gul
Certificeringer/compliance EN 352-2:1993 / EN-24869-1:1993, ISO 9001/2000
Størrelse Universel
Til brug med (applikation) Til procesindustrier med lave tolerancer
Mængde 200/Pk.
Stikform T-form
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyurethan