Få mere at vide
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Handsker
Artikelnummer. 10339264
Størrelse:
9
10
11
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10339264
Brand: Honeywell KCL™ 089009111X
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Lavet af Viton . Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890-handsker har fremragende kvalitet og er kemisk resistente. Handskerne er fremragende til at arbejde med aggressive kemikalier.
  • AQL< 0,65
  • Løs pasform gør det muligt at bære varmebeskyttende handsker under
  • Kan genbruges efter kontaminering med visse kemikalier, efter speciel rengøringsproces (se venligst KCL laboratorier)
  • Kan kombineres med kemikaliebeskyttelsestøj
  • Fremragende lav nedbrydning
  • God modstandsdygtighed over for polycykliske aromatiske kulbrinter (petrokemikalier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance IFA 1301115
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Viton
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Handsker
Størrelse 9
Tykkelse (metrisk) 0.7 cm
Længde (metrisk) 340-360 cm