Få mere at vide
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Handsker
Beskrivelse
- AQL< 0,65
- Løs pasform gør det muligt at bære varmebeskyttende handsker under
- Kan genbruges efter kontaminering med visse kemikalier, efter speciel rengøringsproces (se venligst KCL laboratorier)
- Kan kombineres med kemikaliebeskyttelsestøj
- Fremragende lav nedbrydning
- God modstandsdygtighed over for polycykliske aromatiske kulbrinter (petrokemikalier
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | IFA 1301115 |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Viton |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 10 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.7 cm |
| Længde (metrisk) | 340-360 cm |