Få mere at vide
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ K-Tex™ 930
Fremstillet af naturlig latex. Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ K-Tex™ 930 giver fremragende fleksibilitet og greb. Handsken er perfekt til at gribe fat i og forhindre hudsår. Det er behageligt, reducerer træthed og giver høj berøringsfølsomhed.
Brand:  Honeywell KCL™ 093009991X
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10024694
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Slidstyrke
  • Rivemodstand
  • Punkteringsmodstandsdygtighed
  • Skæremodstand (Coupe test)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
0075/1445/162/07/12/0519
Ambidekstrøs
Pulverfri
9
Fuld fingre
230 til 270 mm
Flerfarvet
Nej
Handsker
Ikke steril
Gul