Få mere at vide
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ K-Tex™ 930
Artikelnummer. p-7138476
Størrelse:
7
8
9
10
Artikelnummer. 10024694
Brand: Honeywell KCL™ 093009991X
Fremstillet af naturlig latex. Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ K-Tex™ 930 giver fremragende fleksibilitet og greb. Handsken er perfekt til at gribe fat i og forhindre hudsår. Det er behageligt, reducerer træthed og giver høj berøringsfølsomhed.
  • Slidstyrke
  • Rivemodstand
  • Punkteringsmodstandsdygtighed
  • Skæremodstand (Coupe test)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance 0075/1445/162/07/12/0519
Farve Flerfarvet
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Nej
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Handsker
Størrelse 9
Sterilitet Ikke steril
Finger stil Fuld fingre
Handske manchet farve Gul
Længde (metrisk) 230 til 270 mm