Få mere at vide
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ K-Tex™ 930
Størrelse:
7
8
9
10
Beskrivelse
- Slidstyrke
- Rivemodstand
- Punkteringsmodstandsdygtighed
- Skæremodstand (Coupe test)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 0075/1445/162/07/12/0519 |
| Farve | Flerfarvet |
| Engangs | Engangsbrug |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Nej |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | 10 |
| Finger stil | Fuld fingre |
| Handske manchet farve | Gul |