Få mere at vide
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ 740-ermatril™ Handsker
:
Størrelse: 7
Beskrivelse
- AQL <0,65 fri for naturlig latex, resistent over for et væld af cytostatika
- Virus-resistent iflg ASTM 1671:2007
- Engangs beskyttelseshandske fremragende følesans
- Yderst behagelig
- Øg rivemodstanden
- Ruede fingerspidser for forbedret greb
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | IFA 981069 |
| Oversigt | Pudderfri nitrilhandske til engangsbrug |
| Engangs | Engangsbrug |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 7 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.11 cm |
| Handske manchet farve | Blå |
| Vis mere |