Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ ARMAMAX AX™ Sikkerhedsbriller med klar linse
Beskrivelse
- Praktisk og holdbar
- Frostede sidepaneler og pandebeskyttelsessektioner reducerer blænding/reflekser
- Buede stænger og en hævet næsebro giver en præcis pasform
- Fås med eller uden hård linsebelægning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 / 2000, EN 166 1F |
| Linsebelægning | Hardcoat |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Øjen- og ansigtsbeskyttelsesbriller |
| Til brug med (applikation) | Over-the-glas brille, Generel brug og beskyttelse mod stød (45m/s), Mekanisk arbejde: Slibning, drejning, fræsning |
| Ramme farve | Klarhed |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Linse materiale | Polycarbonat |