Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™MILLENIA™ Sikkerhedsbriller med sort stel
:
Sorte rammer
Beskrivelse
- Næsten vægtløs følelse
- Justerbar, løsrevet Flexicord™ holder
- Klare polycarbonat linser med anti-ridsebelægning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 / 2000, EC1131 |
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Øjen- og ansigtsbeskyttelsesbriller |
| Til brug med (applikation) | Generel brug og beskyttelse mod stød (45m/s), Mekanisk arbejde: Slibning, drejning, fræsning, Beskyttelse mod elektriske lysbuer (100% UV-filtrering) |
| Ramme farve | Sort |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Nylon |