Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ MAXLITE™ LS-400 Ørepropper Refill
Artikelnummer. 12380130
Skift visning
Mængde:
200/Pk.
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12380130 200/Pk. 200 par
1 options
Artikelnummer. 12380130 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1013048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.38 DKK
    304.70 DKK / 200 par
    Spare 398.68 DKK
    56% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Med en mindre diameter, ideel til arbejdere med mindre øregange, herunder kvinder. Sperian™ Honeywell™ MAXLITE™ LS-400 ørepropper refill har en konturformet t-form for at hjælpe med nem indsættelse og fjernelse fra øregangen.
  • Lavtryksskum udvider sig blidt inde i øregangen for behageligt langtidsbrug
  • Eliminerer følelsen af“ tæthed”
  • Ideel til procesindustrier med lave tolerancer for emballageaffald
Ordreinfo
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Størrelse Universel
Mængde 200/Pk.
Stikform T-form
Produkttype Øreprop genopfyldning