Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Clearways ansigtsskærm
Artikelnummer. 11806990
Skift visning
Produkttype:
Pandebeskytter med elastisk pandebånd
Visir
Linsebelægning:
Anti-dug
Ubelagt
Linse materiale:
Acetat
N/A
Polycarbonat
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Linsebelægning Linse materiale Pakningsstørrelse
11806990 Visir Anti-dug Acetat Hver
12652733 Visir Ubelagt Acetat Hver
11896980 Visir Ubelagt Polycarbonat Hver
11886980 Pandebeskytter med elastisk pandebånd Ubelagt N/A Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11806990 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1002366
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tilbyder både styrke og holdbarhed med økonomiske erstatningsvisirer, der fås i acetat eller polycarbonat. Sperian™ Honeywell™ Clearways Faceshields er lette og komfortable nok til at bære hele dagen.
  • Anbefales til landbruget, kemi- og skovbrugsindustrien
  • Beskytter mod farer, herunder slid, luftbårne partikler, biofarer, kemikalier, stød, stænk og mere
  • Sikker, praktisk og økonomisk integreret visirtilpasning sikrer ekstra beskyttelse
Ordreinfo
Bemærk: Billedet viser både pandebeskytteren og visiret. Begge dele skal bestilles separat. Se Browguard (11886980) og Visors (11806990, 12652733 eller 11896980).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166 1 F
Linsebelægning Anti-dug
Produkttype Visir
Model- CV84AN
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Acetat