Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Santa Cruz Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12602743
Ramme farve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12602743
Brand: Sperian™ 1002676
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En behagelig, stilfuld letvægtsbrille med en linse i ét stykke. Sperian™ Honeywell™ Santa Cruz Sikkerhedsbriller giver uhindret vidvinkeludsyn.
  • Justerbare stænger med positiv lås
  • Polycarbonat linser
  • Giver 99,9% UV-beskyttelse
  • Fås i blå eller rød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001 / 2000, EC EC0165
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Øjen- og ansigtsbeskyttelsesbriller
Til brug med (applikation) UV-beskyttelsesbriller
Ramme farve Blå
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Nylon