Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Santa Cruz Sikkerhedsbriller
Ramme farve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Justerbare stænger med positiv lås
- Polycarbonat linser
- Giver 99,9% UV-beskyttelse
- Fås i blå eller rød
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 / 2000, EC EC0165 |
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Øjen- og ansigtsbeskyttelsesbriller |
| Til brug med (applikation) | UV-beskyttelsesbriller |
| Ramme farve | Rød |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Nylon |